Documenti fondamentali
A-127
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix
in H2O (varied conc.), certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Multi-component Alcohol Mix
Scegli un formato
6 X 1.2 ML
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 1.2 ML
117,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 6 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
in H2O (varied conc.)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 100, 250, 500, 1000, 2000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Etanolo standard for GC
Supelco
02483
Etanolo
Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Supelco
48075
Ethanol solution
Isopropanolo 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanolo
Domande
  1. How is this product with SKU A-127 -6x1.2 mL packaged?
    1 risposta
    1. The product is packaged in a set of six ampoules, each containing 1.2 mL that includes a blend of Acetone, Methanol, Ethanol, and Isopropanol. The concentrations of these components in each ampoule vary, with ranges from 100 µg/mL to 4000 µg/mL for concentrations C1 through C6.