Documenti fondamentali
A-061
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix-4000
4000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Multi-component Alcohol Mix
Scegli un formato
1.2 ML
24,80 €
24,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.2 ML
24,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
24,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
4000 μg/mL each component in H2O
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Supelco
48075
Ethanol solution
2-Propanolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001728
2-Propanolo
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone