80304
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 3.0 μm
Sinonimo/i:
Monodisperse polystyrene latex particles (3 μm), monodisperse polystyrene microbeads (3 μm), monodisperse polystyrene microspheres (3 μm), Size standards
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
particles
Crosslinking
0 % cross-linked
Concentrazione
2% (solids)
Dimensione particelle
3.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Risultati analitici
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?