Documenti fondamentali
900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
Scegli un formato
5 MG
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
369,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H90O
Numero CAS:
Peso molecolare:
767.30
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900230P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)