Documenti fondamentali
1288306
USP
Ganciclovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
Scegli un formato
200 MG
928,00 €
928,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
928,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
928,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ganciclovir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ganciclovir USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ganciclovir Compounded Oral Suspension
  • Ganciclovir for Injection
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Carlos Diaz-Salazar et al.
Cell reports, 32(12), 108186-108186 (2020-09-24)
Natural killer (NK) cells play a critical role in controlling viral infections, coordinating the response of innate and adaptive immune systems. They also possess certain features of adaptive lymphocytes, such as undergoing clonal proliferation. However, it is not known whether