SML0285
Pleuromutilin
≥95%
Sinonimo/i:
Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145
Saggio
≥95%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +30 to +40° (c=1; CH2Cl2)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
InChI
1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
ZRZNJUXESFHSIO-BKUNHTPHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)