Documenti fondamentali
890705C
Avanti
16:0-18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
Scegli un formato
10 MG
157,00 €
25 MG
209,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
157,00 €
25 MG
209,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H87NO8PCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
824.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (890705C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (890705C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
Concentrazione
10 mg/mL (890705C-10mg)
10 mg/mL (890705C-25mg)
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
SXRDCCSKGWBZFF-ISBKSCLYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (16:0-18:1 EPC) is cationic lipid containing an ethyl group attached to the phosphate moiety through an ester bond and has a choline headgroup.[1]
Applicazioni
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt) (16:0-18:1 EPC (Cl Salt)) might be used:
  • as a cationic lipid to explore the change in organization and dynamics of a membrane-bound fluorescent probe in host membranes of varying charge[1]
  • in the preparation of small unilamellar cationic liposomes[2]
  • in a novel albumin-associated lipoplex formulation to evaluate the antitumoral efficacy of immuno-gene therapy and “suicide” gene therapy[3]
Azioni biochim/fisiol
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (16:0-18:1 EPC) is a potential transfection agent, which is also like the natural lipids.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890705C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890705C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marta Passadouro et al.
International journal of nanomedicine, 9, 3203-3217 (2014-07-26)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive and mortal cancer, characterized by a set of known mutations, invasive features, and aberrant microRNA expression that have been associated with hallmark malignant properties of PDAC. The lack of effective PDAC treatment
Modulation of fluorophore environment in host membranes of varying charge
Kelkar DA, et al.
Journal of Fluorescence, 13(6), 459-466 (2003)
H Faneca et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1093-1102 (2007-02-14)
In the present work, we used a novel albumin-associated lipoplex formulation, containing the cationic lipid 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (EPOPC) and cholesterol (Chol), to evaluate the antitumoral efficacy of two gene therapy strategies: immuno-gene therapy, mediated by IL-12 gene expression, and "suicide" gene
Wei Zong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(23), 6874-6886 (2018-05-20)
The success of nanoparticulate formulations in drug delivery depends on various aspects including their toxicity, internalization, and intracellular location. Vesicular assemblies consisting of phospholipids and amphiphilic block copolymers are an emerging platform, which combines the benefits from liposomes and polymersomes
Li Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 4(4), 615-623 (2007-04-06)
To date, the primary approach to improving the transfection properties of cationic lipids has been the synthesis of new kinds of cationic amphipaths. Recently, however, it was found that combining two cationic lipid derivatives having the same head group but