Documenti fondamentali
890870C
Avanti
16:0 TAP
Avanti Research - A Croda Brand 890870C
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Scegli un formato
25 MG
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
215,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H76NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890870C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 890870C
Concentrazione
10 mg/mL (890870C-25mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C38H76NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35-36(34-39(3,4)5)43-38(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h36H,6-35H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
KYARZEFZZOGPGS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (16:0 TAP) is a cationic lipid and a diol based transfection reagent.
Applicazioni
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (16:0 TAP) is suitable to prepare lipid monolayer/liposome:
  • to mimic the presence of the cationic charge localized in the membrane for understanding the electrostatic effects in the biological membranes and to study its interaction with zearalenone and selenate ions[1]
  • to study its effect on the L-pro catalyzed reaction[2]
  • to serve as a positive control, to determine the effectiveness of anionic phospholipids for pro-inflammatory responses[3]
Azioni biochim/fisiol
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (16:0 TAP) liposomes are known to promote elevated pro-inflammatory responses.[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890870C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Barbara Gzyl-Malcher et al.
The Journal of membrane biology, 250(3), 273-284 (2017-04-30)
The impact of zearalenone and selenate ions on the monolayers of 1,2-dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC), 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (DPTAP), and the lipid mixtures (phospholipids and galactolipids) extracted from wheat plasmalemma has been studied using Langmuir trough technique and Brewster angle microscopy (BAM). The zearalenone
Detection of L-Proline-Catalyzed Michael Addition Reaction in Model Biomembrane
Hirose M, et al.
Journal of Chemistry, 2019 (2019)
Naomi Benne et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 291, 135-146 (2018-10-27)
Atherosclerosis is the predominant underlying pathology of many types of cardiovascular disease and is one of the leading causes of death worldwide. It is characterized by the retention of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL) in lipid-rich macrophages (foam cells) in the
Chun Liufu et al.
International journal of nanomedicine, 14, 8923-8941 (2019-12-10)
Cancer stem cells (CSCs) are responsible for cancer therapeutic resistance and metastasis. To date, in addition to surgery, chemotherapy, and radiotherapy, gene delivery has emerged as a potential therapeutic modality for ovarian cancer. Efficient and safe targeted gene delivery is
Bao Zhu et al.
Chemosphere, 247, 125876-125876 (2020-01-25)
Aluminium oxide nanoparticles (Al2O3 NPs) potentially cause health hazards after their release into the environment. The crystalline phase of Al2O3 NPs determines their surface structure and the number of functional groups. The adsorption of natural organic matter (NOM) or biomolecules