890704P
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (890704P-100mg)
pkg of 2 × 100 mg (890704P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890704P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H89NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h22-25,44H,7-21,26-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/b24-22-,25-23-;/t44-,56?;/m1./s1
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- for the preparation of lipid-nanoparticles[2]
- for the use with 90% of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (DOPC) to produce doped giant unilamellar vesicles[3]
- as an emulsifier to study it′s in vitro transfection activity with respect to cationic lipid changes[4]
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)