Vai a
76548
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
677,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.03
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718431
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) forms heterogenous liposomes with N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methylsulfate (DOTAP), which are used as delivery vehicles for therapeutic agents .
Biochem/physiol Actions
DOPE in mixed membranes have been found to decrease fluorescence lifetime and increase acyl-chain order. DOPE is an essential component of cationic liposomes designed to deliver DNA into gliosarcoma and kidney cell lines (gene therapy).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
42490P1223D0138
description
≥97.0% (TLC)
description
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
description
≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
≥97%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
assay
≥99% (GC), ≥98% (TLC)
assay
≥97%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
functional group
amine
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
ether
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)