Documenti
870413C
Avanti
18:1 PE-benzylguanine
solution
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-benzylguanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H93N8O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1057.35
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870413C-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (870413C-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (870413C)
Concentrazione
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3