Documenti fondamentali
870600C
Avanti
PAzePC
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Scegli un formato
1 MG
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
149,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H64NO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
665.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
Concentrazione
1 mg/mL (870600C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Descrizione generale
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) has carboxyl groups at the end of their truncated sn-2 chains.[1]
Applicazioni
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) may be used:,as an oxidized lipid dopant in liposomes for investigating the relationship between the permeation of H2O2 and the structure of lipid membranes[2], as a substrate for lysosomal phospholipase A2 during the study of structural basis of lysosomal phospholipase A2 inhibition by Zn2+[3], in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) and giant unilamellar vesicles (GUVs).[4]
Azioni biochim/fisiol
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAzePC) is an oxidized lipid. PAzePC acts as an inter- H2O2 permeation promoter.[2] It serves as a drug target for antipsychotic drugs and antimicrobial agents in cells under oxidative stress at inflammatory sites.[1] PAzePC facilitates permeabilization of Bax associated-mitochondrial membranes under oxidative stress.[4]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870600C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Martin Lidman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(6), 1288-1297 (2016-03-08)
Mitochondria play a crucial role in programmed cell death via the intrinsic apoptotic pathway, which is tightly regulated by the B-cell CLL/lymphoma-2 (Bcl-2) protein family. Intracellular oxidative stress causes the translocation of Bax, a pro-apoptotic family member, to the mitochondrial
Renee A Bouley et al.
Biochemistry, 58(13), 1709-1717 (2019-03-05)
Lysosomal phospholipase A2 (LPLA2/PLA2G15) is a key enzyme involved in lipid homeostasis and is characterized by both phospholipase A2 and transacylase activity and by an acidic pH optimum. Divalent cations such as Ca2+ and Mg2+ have previously been shown to
Yuya Ouchi et al.
Scientific reports, 9(1), 12497-12497 (2019-08-31)
H2O2 permeation through a cell membrane significantly affects living organisms, and permeation is controlled by the physico-chemical nature of lipids and other membrane components. We investigated the molecular relationship between H2O2 permeation and lipid membrane structure using three oxidized lipids.
Himanshu Khandelia et al.
Biophysical journal, 96(7), 2734-2743 (2009-04-08)
In oxidative environments, biomembranes contain oxidized lipids with short, polar acyl chains. Two stable lipid oxidation products are PoxnoPC and PazePC. PoxnoPC has a carbonyl group, and PazePC has an anionic carboxyl group pendant at the end of the short
Mooud Amirkavei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(2), 264-273 (2015-12-15)
In order to obtain molecular level insight into the biophysics of the apoptosis promoting phospholipid 1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PazePC) we studied its partitioning into different lipid phases by isothermal titration calorimetry (ITC). To aid the interpretation of these data for PazePC, we