870600P
Avanti
PAzePC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870600P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3