841118P
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), powder
Sinonimo/i:
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (841118P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of zwitterionic liposome for binding assay[4]
- as a component in optimized theranostic nanoemulsion (NE) formulations[5]
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) for detecting the leakage of intraliposomal carboxyfluorescein caused by anthraquinones[6]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)