870602C
Avanti
PGPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-glutaryl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (870602C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (870602C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
Concentrazione
1 mg/mL (870602C-1mg)
5 mg/mL (870602C-5mg)
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash