Documenti fondamentali
857463P
Avanti
DGTS-d9
Avanti Research - A Croda Brand 857463P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine
Scegli un formato
1 MG
223,00 €
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
223,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H72D9NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
721.15
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857463P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857463P
Tipo di lipide
deuterated lipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COCCC([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
JENDGLMWMJVGPR-AJAOUQJPSA-N
Descrizione generale
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine (DGTS) is highly found in Chlorophyceae. It is a structural isomer of diacylglycerylhydroxymethyl-N,N,N-trimethyl-βalanine (DGTA) It is also known as betaine lipid in microalgae.[1]
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857463P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous structural identification of diacylglyceryl-N-trimethylhomoserine (DGTS) and diacylglycerylhydroxymethyl-N, N, N-trimethyl-$\beta$-alanine (DGTA) in microalgae using dual Li+/H+ adduct ion mode by ultra-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Li Y, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(5), 457-468 (2017)