Documenti fondamentali
605131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-Fmoc
Scegli un formato
1 G
1.440,00 €
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.440,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(NH-Fmoc)13CO2H
Peso molecolare:
314.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
147-153 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1
QWXZOFZKSQXPDC-XZYMTLJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)