852476C
Avanti
C16(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(1Z-hexadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 x 1 mg (852476C-1MG g; 1mg/mL; 1mL)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-42(44)50-41(40-49-51(45,46)48-38-36-43(3,4)5)39-47-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,34,37,41H,6-19,21,23-33,35-36,38-40H2,1-5H3/b22-20-,37-34-/t41-/m1/s1/i1D3,6D2,8D2,10D2
CRBBMHQTIAELIS-RAJSBMKYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)