852448C
Avanti
18:0 dimethylacetal
octadecanal-dimethylacetal, chloroform
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxyoctadecane
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (852448C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 852448C
Concentrazione
10 mg/mL (852448C-10mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
YDFMLZBWAXMUEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)