Documenti fondamentali
850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
Sinonimo/i:
DM; decyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
1 G
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
142,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Stato
powder
PM
482.56 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850521P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Applicazioni
n-decyl-β-D-maltoside may be used as a detergent component in decyl maltopyranoside (DM)/lysis buffer to prevent protein aggregation during purification.[1] It may also be used as a component of lysis buffer in serum amyloid A protein purification.[2]
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850521P-1g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zehan Hu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(38), 19077-19082 (2019-09-06)
Serum amyloid A (SAA) proteins are strongly induced in the liver by systemic infection and in the intestine by bacterial colonization. In infected mice, SAA proteins circulate in association with the vitamin A derivative retinol, suggesting that SAAs transport retinol
June-Yong Lee et al.
Cell, 180(1), 79-91 (2019-12-24)
Lymphoid cells that produce interleukin (IL)-17 cytokines protect barrier tissues from pathogenic microbes but are also prominent effectors of inflammation and autoimmune disease. T helper 17 (Th17) cells, defined by RORγt-dependent production of IL-17A and IL-17F, exert homeostatic functions in