Documenti fondamentali
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
glyco-diosgenin (GDN)
Scegli un formato
500 MG
284,00 €
850525P-5G
2.190,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
284,00 €
850525P-5G
2.190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H92O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
1165.31
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-1G);30 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (850525P-5G)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4