Documenti fondamentali
850511P
Avanti
n-octyl-β-D-glucoside
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
octyl glucoside; OG; OGP
Scegli un formato
1 G
161,00 €
5 G
626,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
161,00 €
5 G
626,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
n-octyl-β-D-glucopyranoside
Saggio
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Stato
powder
PM
292.37 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Descrizione generale
n-octyl-β-D-glucoside (βOG) is a non-ionic detergent.[1] It has a eight carbon hydrophobic tail.[2]
Octyl glucoside is a dialyzable nonionic detergent for functional solubilization and purification of membrane proteins.
Applicazioni
n-octyl-β-D-glucoside is suitable for use to study its self-diffusion coefficients in α-cyclodextrin and β-cyclodextrin solutions at 25°C. [3]
Azioni biochim/fisiol
n-octyl-β-D-glucoside (βOG) helps to extract, solubilize and denature membrane proteins. Octyl glucoside has versatile uses including: reconstituting an ion channel, solubilizing an enzyme and incorporating a protein into liposomes. Also, nonionizing detergent complexes are used in protein crystallization studies. It is mainly used in the expression and purification of recombinant protein.[2]
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850511P-1g)
30 mL Amber Wide Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850511P-5g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
A single beta-octyl glucoside molecule induces HIV-1 Nef dimer formation in the absence of partner protein binding
Wu M, et al.
Testing, 13(2), e0192512-e0192512 (2018)
APOBEC3G is incorporated into virus-like particles by a direct interaction with HIV-1 Gag nucleocapsid protein
Alce TM and Popik W
The Journal of Biological Chemistry, 279(33), 34083-34086 (2004)
Interactions between n-octyl and n-nonyl beta-D-glucosides and alpha-and beta-cyclodextrins as seen by self-diffusion NMR
Valente AJM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 281(1), 218-224 (2005)