Documenti fondamentali
841148C
Avanti
Soy PG
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
574,00 €
200 MG
1.700,00 €
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
574,00 €
200 MG
1.700,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (841148C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841148C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Concentrazione
10 mg/mL (841148C-25mg)
25 mg/mL (841148C-200mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Descrizione generale
Soy PG is a mixture of phosphatidylglycerol (PG) with a high proportion of polyunsaturated fatty acids.[1]
Applicazioni
Soy PG has been used for lipid-protein overlay screen assay.[2]
Azioni biochim/fisiol
Soy PG prevents keratinocyte proliferation and is used to treat psoriasis.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(1), 347-347 (2018)
Soy phosphatidylglycerol reduces inflammation in a contact irritant ear edema mouse model in vivo
Xie D, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 366(1) (2018)