Documenti fondamentali
P3817
Supelco
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean)
certified reference material
Scegli un formato
2 ML
70,30 €
70,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
70,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
70,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 2 mL
Concentrazione
in chloroform (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
phospholipid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean) has been used as a standard in determining the total lipids extracted from the gills of blue mussels, Mytilus edulis via spotting them using thin layer chromatography (TLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean) .3 mg/mL
    L-α-Phosphatidylcholine 1.5 mg/mL
    L-α-Phosphatidylethanolamine from Glycine max (soybean) 1.2 mg/mL
    L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean) .9 mg/mL
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Daniela Palgunow et al.
PloS one, 7(11), e46198-e46198 (2012-11-28)
Dietary restriction (DR) extends lifespan in man species and modulates evolutionary conserved signalling and metabolic pathways. Most of these studies were done in adult animals. Here we investigated fat phenotypes of C. elegans larvae and adults which were exposed to
Effect of seawater desalination and oil pollution on the lipid composition of blue mussels Mytilus edulis L. from the White Sea
Fokina N N, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 110, 103-109 (2014)
Yi-Feng Kao et al.
Food & function, 9(7), 3986-3996 (2018-07-06)
The anti-inflammation properties of marine phospholipids enriched with n-3 fatty acids contribute to anti-inflammatory and inflammation-resolving mediators. Functional squid-skin (SQ) liposomes were manufactured from squid-skin phospholipids, and their anti-inflammatory effects were investigated. SQ liposomes included phosphatidylinositol (PI), phosphatidylserine (PS), phosphatidylethanolamine
Estela Area-Gomez et al.
The EMBO journal, 31(21), 4106-4123 (2012-08-16)
Alzheimer disease (AD) is associated with aberrant processing of the amyloid precursor protein (APP) by γ-secretase, via an unknown mechanism. We recently showed that presenilin-1 and -2, the catalytic components of γ-secretase, and γ-secretase activity itself, are highly enriched in
Marc D Tambini et al.
EMBO reports, 17(1), 27-36 (2015-11-14)
In addition to the appearance of senile plaques and neurofibrillary tangles, Alzheimer's disease (AD) is characterized by aberrant lipid metabolism and early mitochondrial dysfunction. We recently showed that there was increased functionality of mitochondria-associated endoplasmic reticulum (ER) membranes (MAM), a