Documenti fondamentali
791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
Scegli un formato
5 MG
319,00 €
10 MG
509,00 €
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
319,00 €
10 MG
509,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H93CoN2O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
1057.24
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
Descrizione generale
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (DGS-NTA) is a multivalent cationic lipid.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-5MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lipid gene nanocarriers for the treatment of skin diseases: current state-of-the-art
Bellefroid C, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2019)