791056P
Avanti
2-OHOA
2-hydroxyoleic acid (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
Minerval; NaCHOleate; 2OHOA
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (791056P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791056P
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its antihypertensive action in adult spontaneously hypertensive rats (SHRs)[1]
- to study the chemical structure-effect relation of 2-OHOA in the reduction of body weight in rats[2]
- as an antitumor compound, to study its effect on xenografts lipidome based on imaging mass spectrometry (IMS)[3]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)