710337C
Avanti
14:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand 710337C
Sinonimo/i:
1′,3′-bis[1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (710337C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (710337C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 710337C
Concentrazione
10 mg/mL (710337C-25mg)
5 mg/mL (710337C-5mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3