860519P
Avanti
C18:1 Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860519P, powder
Sinonimo/i:
N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860519P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860519P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860519P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,34-35,38-39H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-,31-29+/t34-,35+/m0/s1
OBFSLMQLPNKVRW-RHPAUOISSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to quantify ceramide content in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (HPLC/MS2)[1]
- for the absolute quantification of epidermal lipids using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)[2]
- for the ratiometric quantification of sphingomyelin (SM)[3]
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)