700017P
Avanti
25-hydroxycholesterol-3-sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5-cholesten-3beta, 25-diol 3-sulfate; 25HC3S
Descrizione
25-hydroxycholesterol-3-sulfate (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700017P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700017P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OS(=O)([O-])=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C.[Na+]
InChI
OEGAOHNRCSZIRO-KSGNISEOSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)