Documenti fondamentali
690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
Scegli un formato
10 MG
249,00 €
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
249,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (HPLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (690050C-10mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Soy phospholipid mixture has been used as a phospholipid standard for lipid extraction.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Soy PC (40%) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
341602G
Soy PC (40%)
Cerebrosides (Brain) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
131303P
Cerebrosides (Brain)
Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840054P
Soy PC
Soy Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
541602P
Soy Extract Polar
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)