541602C
Avanti
Soy Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Soybean Polar Lipid Extract
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (541602C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (541602C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (541602C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (541602C-100mg)
25 mg/mL (541602C-1g)
25 mg/mL (541602C-500mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes for forester resonance energy transfer (FRET)-based assay[3]
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) (DOPS) to mimic the cell membrane inner leaflet and for the preparation of giant unilamellar vesicle (GUV) connected to a multilamellar vesicle (MLV)[1]
- in liposome preparation for the generation of GUV-MLV reservoirs[4]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)