131601P
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Powder
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (131601P-1g)
pkg of 10 × 1 g (131601P-10g)
pkg of 5 × 1 g (131601P-5g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)