Vai a
61771
L-α-fosfatidilcolina
from dried egg yolk, ≥50% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
508,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-307-2
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg yolk (dried)
Quality Segment
form
solid
concentration
≥50% (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
61755P3556P7443
description
from dried egg yolk, ≥50% (TLC)
description
egg yolk, ~60% (TLC)
description
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
description
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk (dried)
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-fosfatidilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)