Documenti fondamentali
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
Scegli un formato
1 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 328200
Compatibilità
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Categorie correlate
Descrizione generale
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)