Documenti fondamentali
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
Scegli un formato
1 EA
441,00 €
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
441,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
tungsten carbide
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 521800
Compatibilità
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Descrizione generale
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. is this blade meant to work with the IKA M20 universal mill?
    1 risposta
    1. This blade is compatible with the IKA M 20 Universal Mill.