Documenti fondamentali
Z645230
IKA® M 23 star-shaped cutting blade
M 23 star-shaped cutter, 1/cs
Scegli un formato
1 EA
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
215,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 1443400
Compatibilità
suitable for
Descrizione generale
stainless steeel. star knife for use with the IKA M 20 Universal Mill. For shredding fibrous materials such as paper and plant material, but also for plastics and other materials with a low specific weight.
used to crush fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low specific weight.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)