Documenti fondamentali
Z657182
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.5 grinding chamber, 1/cs
Sinonimo/i:
grinders, grinding chambers, grinding mills
Scegli un formato
1 EA
504,10 €
504,10 €
Prezzo di listino534,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
504,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
504,10 €
Prezzo di listino534,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0002983100
Misura
80 mL , effective volume
Descrizione generale
Replacement grinding bowl for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill. Made of Tefcel (ETFE, glass fiber reinforced) with stainless steel inlet (AISI 316L), usable volume 80ml. Has good chemical and low temperature resistance down to -200 °C.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)