Documenti fondamentali
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Laboratory dish
Scegli un formato
1 EA
2.390,00 €
2.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
2.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BD6
Alt. × Diam.
26 mm × 57.5 mm
Capacità
50 mL
Diam. piastra
57.5 mm
Descrizione generale
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Caratteristiche e vantaggi
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6