Documenti fondamentali
Z561231
Accu-Safe bottle thermometer
temperature 35-200 °C, Oven
Scegli un formato
1 EA
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
solid: Vermiculite
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc. ACCOV080S
Campo di misura della temperatura
35-200 °C
Lunghezza
145 mm
Descrizione generale
Thermometer is mounted in a square shaped shatter-proof plastic bottle filled with a liquid to insure accurate readings despite the opening and closing of instrument doors. The thermometers are spirit-filled, thoroughly annealed, safety-coated with PTFE, and have been tested against a standard calibrated at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
The bottle has a double magnet attached on one side so it can be affixed to the walls or doors of instruments to reduce space and breakage problems.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5