Documenti fondamentali
Z257761
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -10-110 °C, Without armor
Scegli un formato
1 EA
40,00 €
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
40,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 1 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60570-1300
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura della temperatura
-10-110 °C
Lunghezza
145 mm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Note legali
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)