Z676446
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
Scegli un formato
65,70 €
Scegli un formato
About This Item
65,70 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
immersion level 76 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60400-0600
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura della temperatura
-20-110 °C
Lunghezza
305 mm
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Categorie correlate
Descrizione generale
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)