Documenti fondamentali
Z561274
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -20-150 °C
Scegli un formato
1 EA
92,70 €
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
92,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-20-150 °C
Lunghezza
300 mm
Prof. immersione
76 mm
Descrizione generale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)