Documenti fondamentali
Z560375
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32
Scegli un formato
1 EA
324,00 €
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
324,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
25 mm × 584 mm
Volume colonna
200 mL
Volume serbatoio
250 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)