Vai a
SYNC1324
Synthware chromatography flow control adapter
joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C1324, Glass chromatography adapter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,40 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C1324
suitability
suitable for chromatography
General description
0-4 mm high vacuum valve with metering tip to adjust air pressure. With standard taper joint. Order CC3525 pinch type clamps with screw-locking device for ball joints. For replacement O-rings on high vacuum plug shaft, order R010. The O-rings on the high vacuum PTFE valve are completely encapsulated with thin layer of PTFE, making it inert to chemicals.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC1301SYNA392440SYNA391420
description
joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock
description
with PTFE stopcock
description
joint: ST/NS 24/40
description
joint: ST/NS 14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
-
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Synthware C1324
manufacturer/tradename
Synthware C1301
manufacturer/tradename
Synthware A392440
manufacturer/tradename
Synthware A391420
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)