Documenti fondamentali
SYNC414250
Synthware Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware C414250, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
77,60 €
77,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
77,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
77,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C414250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Reservoir has a top 24/40 or 45/50 Rodaviss outer joint for use with flow controller, and the listed size lower inner joint. Supplied complete with open top cap, Viton® O-ring and loosening ring.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)