Vai a
SYNC182403
Synthware chromatography reservoir
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware C182403, Glass chromatography reservoir
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C182403
Capacity:
500 mL
Material:
colorless , glass
Sterility:
non-sterile
79,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless , glass
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C182403
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
For flash chromatography.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC182402SYNC414250SYNF321405L
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
description
5 mL, joint: ST/NS 14/20
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Synthware C182403
manufacturer/tradename
Synthware C182402
manufacturer/tradename
Synthware C414250
manufacturer/tradename
Synthware F321405L
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
5 mL, 5 mL
material
glass , colorless
material
glass , colorless
material
glass , colorless
material
single-neck , borosilicate glass flask, pear-shaped
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)