Documenti fondamentali
Z163988
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
Scegli un formato
1 EA
212,00 €
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
212,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint ST/NS24/40
Lungh. × D.I. × D.E.
70 cm × 24 mm × 28 mm
Applicazioni
Gravity column has been used in the separation of Ixora flower petal extracts by liquid column chromatography (LCC).
Caratteristiche e vantaggi
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)