Documenti fondamentali
SLW4510/02
Pyrex® Quickfit(R) Polypropylene screwthread Connector
13 mm Screwthread Inlet and Outlet
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4510/02
Scegli un formato
10 EA
94,10 €
94,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
94,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NB.35
94,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Viton® O-ring
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
4510/02
SciLabware
Descrizione generale
These screwthread hose connectors are only for use with the QUICKFIT® and PYREX® glassware products. They do not fit DURAN® glass threads.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)