Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z513385
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 7 in. (178 mm)
Scegli un formato
117,00 €
Scegli un formato
About This Item
117,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 12 ea
Lunghezza
7 in. (178 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-