Documenti fondamentali
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
Scegli un formato
1 PKG
92,20 €
92,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
92,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
92,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel-stainless steel (plastic handle)
Confezionamento
pkg of 12 ea
Lunghezza
6 1/2 in. (165 mm)
Descrizione generale
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4